Learn More
Thioessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200165
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
507-09-5
C2H4OS
76.11
MFCD00004853
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
10484
CHEBI:16555
ethanethioic S-acid
CC(S)=O
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
507-09-5
C2H4OS
76.11
MFCD00004853
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
10484
CHEBI:16555
ethanethioic S-acid
CC(S)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thioacetic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -17.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 87.0°C to 93.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COSH
Brechungsindex 1.4630 to 1.4650
Menge 100 g
Beilstein 02, 230
Fieser 01,1154
Merck Index 15, 9473
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 27g/L water (15°C) (hydrolyse). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 76.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig