Learn More
Thioflavin T, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200161
21.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2390-54-7
C17H19ClN2S
318.86
MFCD00011944
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Basic Yellow 1, C.I. 49005
16953
CHEBI:76023
4-(3,6-Dimethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-Dimethylanilin;Chlorid
[Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2390-54-7
C17H19ClN2S
318.86
MFCD00011944
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Basic Yellow 1, C.I. 49005
16953
CHEBI:76023
4-(3,6-Dimethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-Dimethylanilin;Chlorid
[Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thioflavin T
Beilstein 27, 377
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 318.85
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver