Learn More
ThioGlo1, TRC
Artikelnummer. 30454443
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454443 50 mg 50 Milligramm
30452745 100 mg -
30451096 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT35076550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137350-66-4
Summenformel C20H13NO7
Molekulargewicht (g/mol) 379.32
Synonym Methyl 10-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-9-methoxy-3-oxo-3H-benzo[f]chromene-2-carboxylate
IUPAC-Name methyl 10-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)-9-methoxy-3-oxobenzo[f]chromene-2-carboxylate
SMILES C1(=CC=C2C(=C1N3C(C=CC3=O)=O)C4=C(C=C2)OC(C(=C4)C(=O)OC)=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ThioGlo1
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H13NO7/c1-26-14-6-4-10-3-5-13-11(9-12(19(24)27-2)20(25)28-13)17(10)18(14)21-15(22)7-8-16(21)23/h3-9H,1-2H3
Formelmasse 379.0692