Learn More
Thiol-PEG2-acid, TRC
Artikelnummer. 30452839
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452839 10 mg 10 Milligramm
30453340 5 mg -
30452842 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT35122010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1379649-73-6
Summenformel C7H14O4S
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Molekulargewicht 194.25
Versandbedingung Room Temperature