Learn More
Thiometonsulfoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiometon-sulfoxide |
| CAS | 2703-37-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C6 H15 O3 P S3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Intrathion sulfoxide, Intration sulfoxide, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinyl)ethyl dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinylethyl) phosphorodithioate, Oxythiometon, Thiometon sulfoxide, Thiometon-sulfoxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15O3PS3/c1-4-13(7)6-5-12-10(11,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCS(=O)CCSP(=S)(OC)OC |
| IUPAC-Name | 2-Ethylsulfinylethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.35 |
| Mehr anzeigen |