Learn More
Thiomorpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022953
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
123-90-0
C4H9NS
103.183
MFCD00005974
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
67164
CHEBI:36392
Thiomorpholin
C1CSCCN1
123-90-0
C4H9NS
103.183
MFCD00005974
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
67164
CHEBI:36392
Thiomorpholin
C1CSCCN1
Thiomorpholine is used as an intermediate for blonanserin. It is used in the preparation of pyrrole derivatives, which acts as a antimycobacterial agent. It is further involved in the hypocholesterolemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiomorpholin wird als Zwischenprodukt für Blonanserin verwendet. Wird bei der Herstellung von Pyrrolderivaten verwendet, die als antimykobakterielles Mittel wirken, und ist ferner an der hypocholesterinämischen Aktivität beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thiomorpholine
Dichte 1.086
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 67°C (153°F)
Brechungsindex 1.5384
Menge 5 g
UN-Nummer UN3267
Beilstein 102550
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,9300
Löslichkeitsinformationen Miscible with waterMiscible with water and organic solvents.
Formelmasse 103.19
Reinheit (%) 98%