Learn More
Thionaphthenquinone, TRC
Artikelnummer. 30454854
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30454854 10 g
30450279 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT36769010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-57-2
Summenformel C8 H4 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 164.18
IUPAC-Name 1-benzothiophene-2,3-dione
SMILES O=C1Sc2ccccc2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionaphthenquinone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H4O2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
Formelmasse 163.9932