Learn More
Thiophanat-methyl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321726
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321726 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321726 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17545000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophanate-methyl
CAS 23564-05-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiophanate-methyl
Versandbedingung +20°C
Summenformel C12 H14 N4 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N4O4S2/c1-19-11(17)15-9(21)13-7-5-3-4-6-8(7)14-10(22)16-12(18)20-2/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15,17,21)(H2,14,16,18,22)
SMILES COC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-N-[[2-(Methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]Carbamothioyl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 342.39
Menge 100 mg
Formelmasse 342.0456 g/mol