Learn More
Thiophen-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337906
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337906 5 g 5 Gramm
11347906 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11337906 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13115.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1641-09-4 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1641-09-4
Summenformel C5H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 109.146
MDL-Nummer MFCD00151852
InChI-Schlüssel GSXCEVHRIVLFJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanothiophene, 3-thiophenecarbonitrile, thiophene-3-nitrile, pubchem5508, pubchem12351, acmc-209dqk, ksc176g4h
PubChem CID 74231
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonitril
SMILES C1=CSC=C1C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carbonitrile
Dichte 1.2
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.5615
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 107104
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 98%