Learn More
Thiosultap-Natrium 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309166
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309166 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309166 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17560500AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosultap-sodium
CAS 52207-48-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiosultap-sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H11 N O6 S4 . 2 Na
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NO6S4.2Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)[O-])CSS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;2-(Dimethylamino)-1,3-bis(sulfonatosulfanyl)propan
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 355.38
Menge 1 mL
Formelmasse 354.9265 g/mol