Learn More
Thioharnstoff, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200313
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourea
NC(N)=S
62-56-6
CH4N2S
76.12
MFCD00008067
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
2723790
CHEBI:36946
thiourea
NC(N)=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thiourea
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (On dried basis) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCSNH2
Menge 250 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Empfindlichkeit (to bismuth) Passes Test
Merck Index 15, 9521
Löslichkeitsinformationen (16.5g in 100ml water,25°C) Passes test
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiourea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.