Learn More
THRA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen | THRA |
---|---|
Konzentration | 0.81 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886323
|
Proteintech
10139-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876323
|
Proteintech
10139-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a nuclear hormone receptor for triiodothyronine. It is one of the several receptors for thyroid hormone, and has been shown to mediate the biological activities of thyroid hormone. Knockout studies in mice suggest that the different receptors, while having certain extent of redundancy, may mediate different functions of thyroid hormone. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.Spezifikation
THRA | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P10827, P63058, P63059 | |
21833, 7067, 81812 | |
THRA Fusion Protein Ag0182 | |
Primary | |
-20°C | |
THRA |
0.81 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AR7, c ERBA 1, c erbA alpha, EAR 7, EAR7, ERB T 1, ERBA, ERBA1, NR1A1, THRA, THRA1, THRA2, Thyroid hormone receptor alpha, V erbA related protein 7 | |
THRA | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |