Learn More
Sonics Materials™ Sonde mit Gewindeende
Spezifikation
Spezifikation
| Amplitude | 114 μm |
| Produkttyp | CV188 Wandler |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Länge (metrisch) | 139 mm |
| Intensität | Hoch |
| Verpackungsmenge | Je 1 |