Learn More
Sonics Materials™ Sonde mit Gewindeende
Artikelnummer. 10734783
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10734783 19 mm 1 Stück
10305462 13 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734783 Lieferant Sonics Materials™ Lieferanten-Nr. 6300207
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Amplitude 58 μm
Produkttyp Sonde mit Gewindeende
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) 127 mm
Intensität Mittel
Verpackungsmenge Je 1