Learn More
Cole-Parmer™ Reduziernippel mit Gewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
Marke:  Cole-Parmer™ 06546-28
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11878043
Menge Preis
1 32.64 € / 1 Stück
10 29.63 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 14-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
  • Reduzierbuchse mit Gewinde
  • Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
  • Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Ja
Reduzierstück mit Außengewinde
1/2 Zoll
1/2 Zoll x 3/8 Zoll NPT(M)
NPT(M)-Anschluss
PFA
3/8 Zoll
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)