Learn More
Terumo™ Dreiteilige Allzweckspritze mit Graduierung
Verwenden Sie diese Spritzen für die Aspiration von Flüssigkeiten oder die Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Terumo™ 3-teilige latexfreie Insulin-Spritzen bieten dank dem einzigartigen doppelseitigen Design mehr Patientenkomfort.
Marke: Terumo™ 1SS02SE1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
- Ultrascharfe Nadeln
- Durchsichtige Fässer
- Markante, präzise Skalenmarkierungen
- Gleichmäßige Kolbenbewegung
- Manipulationssichere Aufreißpackungen
Spezifikation
CE 0197, ISO 11607-1:2006, DM-Klasse: IIa | |
Thermoplastisches Elastomer | |
3-teilige Spritze | |
2.5 ml | |
Ja |
Polypropylene | |
Ja | |
Ja | |
Zentrierter Luer-Konus | |
Steril |