Learn More
Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventile, PTFE
Artikelnummer. 10257232 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
10 mm
4,5 mm
4,5 mm-Schlauch
6,8 mm
6,8 mm-Schlauch
Für Durchmesser von 10 mm
Produkttyp:
2-Wege-Ventil
Drei-Wege-Ventil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Produkttyp unitSize
10257232 10 mm Drei-Wege-Ventil 1 Stück
17230684 4,5 mm-Schlauch 2-Wege-Ventil 1 Stück
15309901 Für Durchmesser von 10 mm 2-Wege-Ventil 1 Stück
17240684 6,8 mm-Schlauch 2-Wege-Ventil 1 Stück
11941481 4,5 mm Drei-Wege-Ventil -
10386845 6,8 mm Drei-Wege-Ventil 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10257232
Marke: Buerkle™ 86100006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schlauchanschlüsse mit Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventilen, PTFE. Sie sind autoklavierbar und können verschiedene Durchmesser von Schlauchabschnitten und -konfigurationen aufnehmen.
  • Konstruktion aus Polypropylen und Polypropylen
  • Passend für verschiedene Schlauchdurchmesser
  • Rot und weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Zur Verwendung mit 10 mm
Breite (metrisch) 4 mm
Farbe Blauer Griff
Produkttyp Drei-Wege-Ventil