Learn More
Rinderthrombin, hochreiner Gütegrad, MP Biologicals
Catalog Number 11487512
97.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kU
Chemischer Name oder Material Rinder-Thrombin
Namenshinweis Aus Rinderplasmaaktivität
CAS 9002-12-4
Prozentgehaltsbereich 10%
Summenformel C18H26N5O14P
Menge 1 kU
Synonym Uratoxidase, Urat: O2-Oxidoreduktase, Uricase aus Candida sp., Urat: Sauerstoff-Oxoreduktase, Uricase aus Bacillus fastidiosus, Uricase aus Arthobacter globiformis, Uricase aus Bacillus fastidiosus, lyophilisiert, ∼9 u/mg, uricase from arthrobacter globiformis, upu, uricase from bacillus fastidiosus, lyophilized, ∼9 u/mg
InChI-Schlüssel VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)(O)OC3C(OC(C3O)N4C=CC(=O)NC4=O)CO)O)O.N
IUPAC-Name Azan;[5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl [5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] Hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 567.40
PubChem CID 14228836
Güte Hochrein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thrombin, Bovine, High Purity Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: thrombin