Beschreibung
- Activity: ≥1,000 NIH U/vial
- Specific Activity: ≥2,000 NIH U/mg protein
- pH: 6.5
- CAS: 9002-04-4
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Thrombin |
| pH-Bereich | 6.5 |
| Menge | 1 kU |
| Quelle | Human (1,000 NIH U/vial) |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Verpackung | Plastic bottle |
| Form | Lyophilized |