Learn More
Thulium(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), REacton™, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar 011200.04
Weitere Details : CAS : 19423-86-0 Netto-Gewicht : 0.00200kg
Menge 2g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11326238
  • 97.04 € / 2 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
19423-86-0
Cl3Tm·xH2O
MFCD00011283
Spezifikation
19423-86-0
Cl3Tm·xH2O
Soluble in water and alcohol.
Kristalline Aggregate
Hygroscopic
2g
99.9% (REO)
MFCD00011283
275.29 (Anhydrous)
Odorless
Grün
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation