Learn More
Thulium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11314128
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314128 2 g 2 Gramm
11324128 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11314128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041422.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-79-7
Summenformel F3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 225.93
MDL-Nummer MFCD00049611
InChI-Schlüssel AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1158°C
Physikalische Form Stückchen, 3 – 12 mm
Menge 2 g
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 225.93
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Kunststoffflasche
Empfindlichkeit Hygroscopic
Relative Dichte 7.9
Dichte 7.9