Learn More
Thulium(III)-sulfat-Octahydrat, 99.99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11403537
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403537 1 g 1 Gramm
11413537 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17296.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Reaktionsmittel bei Dehydrierungsreaktionen verwendet. Es ist das wichtige Dotierungsmittel für Faserverstärker.
Löslichkeit
Wasserlöslich, mäßig löslich in starken Mineralsäuren.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13778-40-0
Summenformel H16O20S3Tm2
Molekulargewicht (g/mol) 770.156
MDL-Nummer MFCD00149881
InChI-Schlüssel GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Synonym thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
PubChem CID 71310074
IUPAC-Name Thulium(3+); Trisulfat; Octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) sulfate octahydrate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 770.17 (626.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Hygroscopic