Learn More
THUMPD1 Monoclonal Antibody (4A11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524483
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15612315
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: MAAPAQQTTQ PGGGKRKGKA QYVLAKRARR CDAGGPRQLE PGLQGILITC NMNERKCVEE AYSLLNEYGD DMYGPEKFTD KDQQPSGSEG EDDDAEAALK KEVGDIKAST EMRLRRFQSV ESGANNVVFI RTLGIEPEKL VHHILQDMYK TKKKKTRVIL RMLPISGTCK AFLEDMKKYA ETFLEPWFKA PNKGTFQIVY KSRNNSHVNR EEVIRELAGI VCTLNSENKV DLTNPQYTVV VEIIKAVCCL SVVKDYMLFR KYNLQEVVKS PKDPSQLNSK QGNGKEAKLE SADKSDQNNT AEGKNNQQVP ENTEELGQTK PTSNPQVVNE GGAKPELASQ ATEGSKSNEN DFS
THUMPD1 Monoclonal antibody specifically detects THUMPD1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
THUMPD1
Monoclonal
Unconjugated
Thumpd1
6330575P11Rik; EGK_12570; Tan1; THUMP domain containing 1; THUMP domain-containing protein 1; THUMPD1
Mouse
Protein A
RUO
55623
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
4A11
PBS with no preservative; pH 7.4
Q9NXG2
Thumpd1
THUMPD1 (AAH00448, 1 a.a. ∽ 353 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ