missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymidine 5'-Monophosphate Disodium Salt Hydrate, Thymidine 5'-Monophosphate Disodium Salt Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30138554
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138554 250 mg 250 Milligramm
30132388 1 g 1 Gramm
30009742 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT412015250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C10H13N2Na2O8P•xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 366.17
Synonym 5'-Thymidylic Acid Disodium Salt Hydrate, Disodium 5'-dTMP Hydrate, Disodium TMP Hydrate;
SMILES O=C1C(C)=CN([C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O2)C(N1)=O.[H2O]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thymidine 5'-Monophosphate Disodium Salt Hydrate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N2O8P.2Na.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.