Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidin-5'-monophosphat Dinatriumsalz
Catalog Number p-7041927
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
33430-62-5
C10H13N2Na2O8P
366.17
MFCD00023797
AGSQMPPRYZYDFV-ZJWYQBPBSA-L
tmp disodium
131674985
Dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-Hydroxy-5-(5-Methyl-4-Oxido-2-Oxopyrimidin-1-yl)Oxolan-2-yl]Methylhydrogenphosphat;Hdrat
[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
33430-62-5
C10H13N2Na2O8P
366.17
MFCD00023797
AGSQMPPRYZYDFV-ZJWYQBPBSA-L
tmp disodium
131674985
Dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-Hydroxy-5-(5-Methyl-4-Oxido-2-Oxopyrimidin-1-yl)Oxolan-2-yl]Methylhydrogenphosphat;Hdrat
[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleoside monophosphate used to prepare thymidine diphosphate by thymidylate kinase (TMPK) which is a nucleoside monophosphate kinase. In addition to this, it serves as a constituent of deoxyribonucleic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymidin-5′-monophosphatdinatriumsalz ist ein Nukleosidmonophosphat zur Herstellung von Thymidindiphosphat durch Thymidylatkinase (tmpk), eine Nukleosidmonophosphatkinase. Darüber hinaus dient es als Bestandteil der Desoxyribonukleinsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 4086927
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 366.18
Physikalische Form Pulver