Learn More
Thymol Blau, rein, 0.04 % Lösung, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10765921 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10765921 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10765921 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/1470L/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
MDL-Nummer 5869
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol blue
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide