Beschreibung
Thymosin alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Thymosin alpha 1 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | alpha (gene sequence 28), gene sequence 28, MGC104802, prothymosin alpha, prothymosin alpha protein, prothymosin, alpha, PTMA prothymosin, alpha, TMSA |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | prothymosin, alpha. (Uniprot# P06454) |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |