missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymosin alpha 1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30751377 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30751377 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30751377 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346885F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Thymosin alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Thymosin alpha 1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias alpha (gene sequence 28), gene sequence 28, MGC104802, prothymosin alpha, prothymosin alpha protein, prothymosin, alpha, PTMA prothymosin, alpha, TMSA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen prothymosin, alpha. (Uniprot# P06454)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5757
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.