Learn More
Thymosin alpha 1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18659936 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18659936 100 μg 100 Mikroliter
18671797 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18659936 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299789100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Thymosin alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Thymosin alpha 1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias alpha (gene sequence 28), gene sequence 28, MGC104802, prothymosin alpha, prothymosin alpha protein, prothymosin, alpha, PTMA prothymosin, alpha, TMSA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Thymosin alpha 1 (Accession#: P06454-1; Ser2-Asp111)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5757
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG