Learn More
Invitrogen™ Humanes TIAF1 , Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1581
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TIAF Synthetisches Peptid, PEP-1581, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem TIAF überein. PEP-1581 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34538 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
9220 | |
gereinigt | |
Human TIAF1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O95411 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TIAF1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |