missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes TIGAR, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0467
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TIGAR Synthetisches Peptid, PEP-0467, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem TIGARPEP-0467 überein und kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20347 verwendet werden.Spezifikation
57103 | |
gereinigt | |
Human TIGAR | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9NQ88 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TIGAR | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |