missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIGIT Monoclonal Antibody (GIGD7), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
142.00 € - 333.00 €
Spezifikation
Antigen | TIGIT |
---|---|
Klon | GIGD7 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15933784
|
Affymetrix eBioscience
67-9501-82 |
100 μg |
333.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923784
|
Invitrogen
67-9501-80 |
25 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
TIGIT | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
100043314 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
GIGD7 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 702 | |
Rat | |
Mouse | |
P86176 | |
TIGIT | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
TIGIT |