Learn More
TIGIT Monoclonal Antibody (GIGD7), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 67-9501-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923784
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
TIGIT Monoclonal antibody specifically detects TIGIT in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
TIGIT
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P86176
TIGIT
Affinity chromatography
RUO
100043314
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
GIGD7
Super Bright 702
TIGIT
ENSMUSG00000071552; T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains; TIGIT; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9; V-set and transmembrane domain-containing protein 3; VSIG9; VSTM3; WUCAM
Rat
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ