Learn More
Tiglinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021533
17.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-59-1
C5H8O2
100.12
MFCD00066864
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
125468
CHEBI:9592
(2E)-2-methylbut-2-enoic acid
C\C=C(/C)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-59-1
C5H8O2
100.12
MFCD00066864
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
125468
CHEBI:9592
(2E)-2-methylbut-2-enoic acid
C\C=C(/C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tiglic acid
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Siedepunkt 198°C to 199°C
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1236500
Merck Index 149433
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 0.969
Menge 25 g
Flammpunkt 101°C (213°F)