Learn More
Tiglyl Glycine-13C2,15N, TRC
Artikelnummer. 30005050
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005050 10 mg 10 Milligramm
30006133 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT44010210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel 13C2 C5 H11 15N O3
Molekulargewicht (g/mol) 160.146
Synonym N-[(2E)-2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]glycine-13C2,15N, N-Tigloylglycine-13C2,15N, N-Tiglylglycine-13C2,15N;
IUPAC-Name 2-[[(E)-2-methylbut-2-enoyl]amino]acetic acid
SMILES C\C=C(/C)\C(=O)[15NH][13CH2][13C](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiglyl Glycine-13C2,15N
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/b5-3+/i4+1,6+1,8+1
Formelmasse 160.0776
Reinheit (%) >95%