missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-3 Antibody (TIM3/6863R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18620620 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18620620 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18620620 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324217AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TIM-3 Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TIM-3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TIM3/6863R
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human TIM-3 protein (around aa1-200) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84868
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.