Learn More
TIM-3 (CD366) Mouse anti-Human, PE-CF594, Clone: 7D3, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
262.00 € - 585.00 €
Spezifikation
Antigen | TIM-3 (CD366) |
---|---|
Klon | 7D3 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE-CF594 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15814399
|
BD Biosciences
565561 |
25 Tests |
262.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15804399
|
BD Biosciences
565560 |
100 Tests |
585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
TIM-3 (CD366) | |
Flow Cytometry | |
PE-CF594 | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Human TIM-3 | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
7D3 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CD366; HAVCR2; TIM3; T cell immunoglobulin mucin-3; TIMD-3; KIM-3 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. |
For Research Use Only.