Learn More
Timiperon-d4 (Hauptbestandteil) (enthält d0), TRC
Artikelnummer. 30450471
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450471 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30450471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT4431121MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Timiperone-d4
CAS 1185042-00-5
Summenformel C22H20D4FN3OS
Menge 1 mg
Synonym 4-[4-(2,3-Dihydro-2-thioxo-1H-(benzimidazol-d4)-1-yl)-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 1-[1-[3-(4-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-mercaptobenzimidazole-d4, 4-Fluoro-4-[4-(2-thioxo-1-benzimidazolinyl-d4)piperidino]butyrophenone, 1-[1-[3-(4-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2,3-(dihydrobenzimidazole-d4)-2-thione, Tolopelon
InChI-Formel InChI=1S/C22H24FN3OS/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28)/i1D,2D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C3CCN(CCCC(=O)c4ccc(F)cc4)CC3)C(=S)Nc2c1[2H]
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(4,5,6,7-tetradeuterio-2-sulfanyliden-3H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]butan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 401.53
Formelmasse 401.1875