Learn More
Timiperon-d4 (Hauptbestandteil) (enthält d0), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Timiperone-d4 |
| CAS | 1185042-00-5 |
| Summenformel | C22H20D4FN3OS |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-[4-(2,3-Dihydro-2-thioxo-1H-(benzimidazol-d4)-1-yl)-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 1-[1-[3-(4-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2-mercaptobenzimidazole-d4, 4-Fluoro-4-[4-(2-thioxo-1-benzimidazolinyl-d4)piperidino]butyrophenone, 1-[1-[3-(4-Fluorobenzoyl)propyl]-4-piperidyl]-2,3-(dihydrobenzimidazole-d4)-2-thione, Tolopelon |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H24FN3OS/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-10,18H,3,6,11-15H2,(H,24,28)/i1D,2D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C3CCN(CCCC(=O)c4ccc(F)cc4)CC3)C(=S)Nc2c1[2H] |
| IUPAC-Name | 1-(4-Fluorphenyl)-4-[4-(4,5,6,7-tetradeuterio-2-sulfanyliden-3H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]butan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 401.53 |
| Formelmasse | 401.1875 |