missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TIMM10B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17181394 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17181394 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17181394 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5113538

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TIMM10B Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

FXC1, or TIMM10B, belongs to a family of evolutionarily conserved proteins that are organized in heterooligomeric complexes in the mitochondrial intermembrane space. These proteins mediate the import and insertion of hydrophobic membrane proteins into the mitochondrial inner membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TIMM10B
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen Timm10b
Gen-Zugriffsnummer Q9WV96, Q9Y5J6
Gen-Alias fracture callus 1; fracture callus 1 homolog; fracture callus protein 1; fractured callus 1; fractured callus expressed transcript 1; FXC1; Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim10 B; mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim9 B; small zinc finger-like protein; tim10b; Tim9b; TIMM10B; TIMM9B; translocase of inner mitochondrial membrane 10 homolog B (yeast); translocase of inner mitochondrial membrane 10B
Gensymbole Timm10b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim10 B protein (1-103AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14356, 26515
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.