missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-2 Antibody (SPM356), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605976 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605976 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605976 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254554PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TIMP-2 Monoclonal antibody specifically detects TIMP-2 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TIMP-2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM356
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CSC-21Ktissue inhibitor of metalloproteinase 2, metalloproteinase inhibitor 2, TIMP metallopeptidase inhibitor 2, TIMP-2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide from the N-terminus of human TIMP-2 protein (aa56-66) (DSGNDIYGNPI) (Uniprot: P16035)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7077
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Guinea Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.