Learn More
Alfa Aesar™ Zinnarsenid, 99.999 % (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 036363.06
Weitere Details : CAS : 39332-13-3 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 1557 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
39332-13-3 | |
226.254 | |
OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N | |
3579846 | |
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O |
C8H10N4O2S | |
MFCD00148646 | |
1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol | |
3-(7H-Purin-6-ylsulfanyl)propan-1,2-diol |
Spezifikation
Tin arsenide | |
(Metallbasis) | |
MFCD00148646 | |
1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol | |
OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N | |
3-(7H-Purin-6-ylsulfanyl)propan-1,2-diol | |
3579846 | |
Stücke | |
6mm & down |
39332-13-3 | |
C8H10N4O2S | |
UN1557 | |
Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride | |
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O | |
226.254 | |
193.61 | |
99.999% | |
5g |