Learn More
Zinnarsenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog Number 11343458
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39332-13-3
C8H10N4O2S
226.254
MFCD00148646
OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
3579846
3-(7H-Purin-6-ylsulfanyl)propan-1,2-diol
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39332-13-3
C8H10N4O2S
226.254
MFCD00148646
OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
3579846
3-(7H-Purin-6-ylsulfanyl)propan-1,2-diol
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tin arsenide
Physikalische Form Stücke
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride
Formelmasse 193.61
Reinheit (%) 99.999%