Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Reagenzienqualität, Honeywell
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Beschreibung
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin(Ii) Chloride Dihydrate |
Menge | 100 g |
Strukturformel | SnCl2 · 2H2O |
UN-Nummer | 3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 225.65g/mol |
Reinheit (%) | 98% |
Güte | Reagent |