Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Honeywell
Catalog Number p-7071857
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
7772-99-8
Cl2Sn
189.61
MFCD00011241
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
24479
CHEBI:78067
λ²-tin(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Sn++]
7772-99-8
Cl2Sn
189.61
MFCD00011241
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
24479
CHEBI:78067
λ²-tin(2+) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Sn++]
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-chlorid
Menge 100 g
Strukturformel SnCl2
UN-Nummer 3260
Formelmasse 189.62 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz