Learn More
Zinn(II)-iodid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782189
90.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10294-70-9
I2Sn
372.519
MFCD00049545
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
25138
Diiodozinn
[Sn](I)I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10294-70-9
I2Sn
372.519
MFCD00049545
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
25138
Diiodozinn
[Sn](I)I
Tin(II) iodide is used to prepare organic-inorganic perovskite thin films which exhibit uniform surfaces and strong photoluminescence. It finds application as an analytical reagent in the determination of rhodium and iridium by spectrophotometry. It is also involved in the synthesis of CH3(CH2)11NH3]SnI3, which is a hybrid semiconductor with MoO3 type tin(II) iodide layers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 720°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Tin(II) iodide
Schmelzpunkt 320°C
Physikalische Form -6 Mesh, Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides. Decomposes in water
Formelmasse 372.5
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Dichte 5.28