Learn More
Zinn(II)-Pyrophosphat, TRC
Artikelnummer. 30450909
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450909 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT4441002G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) Pyrophosphate
CAS 15578-26-4
Menge 2 g
Summenformel O7P2Sn2
Synonym Diphosphoric Acid Tin(2+) Salt, Pyrophosphoric Acid Tin(2+) Salt, Tin Pyrophosphate (Sn2P2O7), Stannous Pyrophosphate, Tin Phosphate (Sn2(P2O7), Tin(2+) Pyrophosphate, Tin(II) Pyrophosphate
InChI-Formel InChI=1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4
SMILES [Sn+2].[Sn+2].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Phosphonatphosphat; Zinn (2+)
Molekulargewicht (g/mol) 411.36
Formelmasse 413.7163