Learn More
Zinn(IV)-acetat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782191
124.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2800-96-6
C8H12O8Sn
354.886
MFCD00014976
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
9863446
Zinn(4+); Tetraacetat
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2800-96-6
C8H12O8Sn
354.886
MFCD00014976
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
9863446
Zinn(4+); Tetraacetat
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Tin(IV) acetate is used to prepare tin-based oxides (Sn-Zn-P-O), which is a negative electrodes for rechargeable lithium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tin(IV) Acetate
Schmelzpunkt 232°C to 233°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and benzene.
Formelmasse 354.89
Empfindlichkeit Hygroscopic