Learn More
Alfa Aesar™ Zinn(IV)-iodid, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ 071114.09
Weitere Details : CAS : 7790-47-8 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324809
  • 59.27 € / 10 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7790-47-8
626.328
QPBYLOWPSRZOFX-UHFFFAOYSA-J
24631
[Sn](I)(I)(I)I
I4Sn
MFCD00036272
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
Tetraiodostannan
Spezifikation
Tin (IV) iodide
I4Sn
MFCD00036272
14,8777
Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
[Sn](I)(I)(I)I
626.328
626.31
95%
2.106
340°C
~143°C
7790-47-8
SnI4
UN3260
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
QPBYLOWPSRZOFX-UHFFFAOYSA-J
Tetraiodostannan
24631
Kristallin
4.46 g/mL
Moisture sensitive
Rot
10g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation