Learn More
Zinnstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049363
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-31-5
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
5352426
CHEBI:32990
Zinn
[Sn]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-31-5
Sn
118.71
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
5352426
CHEBI:32990
Zinn
[Sn]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tin rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Gewicht ≈9.23g/cm
Form Stange